Stampa…
Acido 2-[Bis(2-idrossietil)amino]etansolfonico 99+% per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
172580250 172581000 172585000
ACRO172580250EA 32.8 EUR
ACRO172580250 ACRO172581000 ACRO172585000
Acido 2-[Bis(2-idrossietil)amino]etansolfonico 99+% per biochimica
Acido 2-[Bis(2-idrossietil)amino]etansolfonico
Formula: C₆H₁₅NO₅S
Punto di ebollizione: 405 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 152…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007533
CAS Number: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (100°C, 2 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.080
Titration with CHA ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm