Stampa…
2,4-Diphenyl-4-methyl-1-pentene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Methyl-2,4-diphenyl-1-pentene, (4-Methylpent-1-ene-2,4-diyl)dibenzene
D2497-25ML D2497-500ML D2497-100ML
TCIAD2497-25MLEA 19 EUR
TCIAD2497-25ML TCIAD2497-500ML TCIAD2497-100ML
2,4-Diphenyl-4-methyl-1-pentene ≥95.0% (by GC)
2,4-Diphenyl-4-methyl-1-pentene
Formula: C₁₈H₂₀
Peso molecolare: 236,36 g/mol
Punto di ebollizione: 175°C
Flash Pt: 162°C
MDL Number: MFCD00044027
CAS Number: 6362-80-7
EINECS: 228-846-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %