Stampa…
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D2397-1G D2397-5G
TCIAD2397-1GEA 69 EUR
TCIAD2397-1G TCIAD2397-5G
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one ≥97.0% (by GC)
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
Formula: C₆H₁₀O₃
Peso molecolare: 130,14 g/mol
Punto di ebollizione: 67°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00671514
CAS Number: 74181-34-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %