Stampa…
2,5-Dibromofuran ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Stabilization: Stabiised with magnesium oxide (MgO)
D2366-25G D2366-5G
TCIAD2366-25GEA 769 EUR
TCIAD2366-25G TCIAD2366-5G
2,5-Dibromofuran ≥97.0% (by GC) stabilizzato
2,5-Dibromofuran
Formula: C₄H₂Br₂O
Peso molecolare: 225,87 g/mol
Punto di ebollizione: 165°C
Punto di fusione: 10°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00191342
CAS Number: 32460-00-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %