Stampa…

1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane 97,0 GC_ASSAY_METHOD

Fornitore: TCI
Pericolo

D2334-25G D2334-5G
TCIAD2334-25GEA 135 EUR
TCIAD2334-25G TCIAD2334-5G
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane 97,0 GC_ASSAY_METHOD
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Formula: C₄H₁₂Cl₂OSi₂
Peso molecolare: 203.21 g/mol
Punto di ebollizione: 138°C
Flash Pt: 43°C
MDL Number: MFCD00018088
CAS Number: 2401-73-2
EINECS: 219-278-1
UN: 2986
ADR: 8 II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR