Stampa…
trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: trans-2,3-Dichloro-1,4-diethylene Dioxide
D2279-25G D2279-5G
TCIAD2279-25GEA 170 EUR
TCIAD2279-25G TCIAD2279-5G
trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane ≥96.0% (by GC)
trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane
Formula: C₄H₆Cl₂O₂
Peso molecolare: 156,99 g/mol
Punto di ebollizione: 82°C
MDL Number: MFCD00191421
CAS Number: 3883-43-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %