Stampa…
Bis(2-pyridylmethyl)amine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
D2228-25G D2228-5G
TCIAD2228-25GEA 222 EUR
TCIAD2228-25G TCIAD2228-5G
Bis(2-pyridylmethyl)amine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bis(2-pyridylmethyl)amine
Formula: C₁₂H₁₃N₃
Punto di ebollizione: 144°C
MDL Number: MFCD00129044
CAS Number: 1539-42-0
EINECS: 216-266-8
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %