Dimethylthiophosphinoyl chloride ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₂H₆ClPS Punto di ebollizione: 78°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00014454 CAS Number: 993-12-4 EINECS: 213-606-7 UN: 3265 ADR: 8,II |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |