Stampa…
Glycerol-ɑ,ɑ'-diallyl ether ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: GDAE, 1,3-Diallyloxy-2-propanol
D2146-25ML D2146-500ML
TCIAD2146-25MLEA 65 EUR
TCIAD2146-25ML TCIAD2146-500ML
Glycerol-ɑ,ɑ'-diallyl ether ≥98.0% (by GC)
Glycerol-alpha,alpha'-diallyl ether
Formula: C₉H₁₆O₃
Peso molecolare: 172.22 g/mol
Punto di ebollizione: 106°C
MDL Number: MFCD00085245
CAS Number: 17018-07-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c490310a3c6e25277962316e404cbcfdb0d5f28&vid=7c490310a3c6e25277962316e404cbcfdb0d5f28&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %