N,N-Dibutyl-3-aminophenol ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
D2138-25G
D2138-500G
TCIAD2138-25GEA
33
EUR
TCIAD2138-25G
TCIAD2138-500G
N,N-Dibutyl-3-aminophenol ≥95.0% (by GC)
N,N-Dibutyl-3-aminophenol
Formula:
C₁₄H₂₃NO Punto di ebollizione: 176°C |
MDL Number:
MFCD00134668 CAS Number: 43141-69-1 |
Appearance | Orange to Brown to Dark purple clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |