Stampa…
Ethyl iodoacetate 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
222190100 222190500 222192500
ACRO222190100EA 50.7 EUR
ACRO222190100 ACRO222190500 ACRO222192500
Ethyl iodoacetate 98% stabilizzato
Ethyl iodoacetate
Formula: C₄H₇IO₂
Punto di ebollizione: 179…180 °C (760 mmHg)
Densità: 1,8 g/cm³
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001081
CAS Number: 623-48-3
EINECS: 210-796-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5025 to 1.5055 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper