2,5-Diamino-1,4-benzenedithiol dihydrochloride ≥97.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₈N₂S₂ Punto di fusione: 210°C |
MDL Number:
MFCD00142835 CAS Number: 75464-52-7 |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Iodometric Titration) | min. 95.0 % |