Stampa…
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D1946-25ML D1946-5ML
TCIAD1946-25MLEA 963 EUR
TCIAD1946-25ML TCIAD1946-5ML
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol ≥96.0% (by GC)
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol
Formula: C₇H₁₆O₂
Punto di ebollizione: 100°C
Flash Pt: 85°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012306
CAS Number: 24892-49-7
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %