Stampa…
N-(3-Dimethylaminopropyl)methacrylamide ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: N-(3-(Dimethylamino)propyl)methacrylamide
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D1919-25G D1919-500G D1919-100G
TCIAD1919-25GEA 16 EUR
TCIAD1919-25G TCIAD1919-500G TCIAD1919-100G
N-(3-Dimethylaminopropyl)methacrylamide ≥98.0% (by GC) stabilizzato
N-(3-Dimethylaminopropyl)methacrylamide
Formula: C₉H₁₈N₂O
Peso molecolare: 170,26 g/mol
Punto di ebollizione: 130°C
Flash Pt: 140°C
MDL Number: MFCD00038359
CAS Number: 5205-93-6
EINECS: 226-002-3
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 97.0 %