Stampa…
Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D1891-25ML D1891-5ML
TCIAD1891-25MLEA 195 EUR
TCIAD1891-25ML TCIAD1891-5ML
Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate
Formula: C₉H₁₆O₃
Punto di ebollizione: 88°C
Flash Pt: 78°C
MDL Number: MFCD00042886
CAS Number: 17094-34-7
EINECS: 241-162-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %