Stampa…
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D1687-1G D1687-5G
TCIAD1687-1GEA 74 EUR
TCIAD1687-1G TCIAD1687-5G
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine ≥98.0% (by GC)
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine
Formula: C₁₀H₁₅N
Punto di ebollizione: 71°C
Flash Pt: 64°C
MDL Number: MFCD00056236
CAS Number: 17279-31-1
EINECS: 241-310-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -68.0 to -72.0 deg (neat)