Stampa…
6-Dimethylamino-1-hexanol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 6-(Dimethylamino)hexan-1-ol
D1664-25ML D1664-5ML
TCIAD1664-25MLEA 106 EUR
TCIAD1664-25ML TCIAD1664-5ML
6-Dimethylamino-1-hexanol ≥97.0% (by GC)
6-Dimethylamino-1-hexanol
Formula: C₈H₁₉NO
Peso molecolare: 145,25 g/mol
Punto di ebollizione: 117°C
MDL Number: MFCD00046028
CAS Number: 1862-07-3
EINECS: 404-680-3
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d709e4eec72c1c8d97202efd88d5a72f439361e0&vid=d709e4eec72c1c8d97202efd88d5a72f439361e0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %