Stampa…
Di(N-succinimidyl) carbonate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: N-Succinimidyl Carbonate, N,N'-Disuccinimidyl Carbonate, DSC, Di-(N,N'-succinimidyl) carbonate, Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate
D1662-25G D1662-5G
TCIAD1662-25GEA 146 EUR
TCIAD1662-25G TCIAD1662-5G
Di(N-succinimidyl) carbonate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Di(N-succinimidyl) carbonate
Formula: C₉H₈N₂O₇
Peso molecolare: 256,17 g/mol
Punto di fusione: 215°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009767
CAS Number: 74124-79-1
EINECS: 277-730-3
Visualizza i codici
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (Butylamine Method) min. 98.0 %