Stampa…
2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 2-Methyl-2,3-dihydrobenzofuran
D1537-10G D1537-25G
TCIAD1537-10GEA 108 EUR
TCIAD1537-10G TCIAD1537-25G
2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran ≥98.0% (by GC)
2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran
Formula: C₉H₁₀O
Peso molecolare: 134,18 g/mol
Punto di ebollizione: 198°C
Flash Pt: 63°C
MDL Number: MFCD00023003
CAS Number: 1746-11-8
EINECS: 217-124-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %