Diethylene glycol dimethacrylate ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
Oxybis(ethane-2,1-diyl) bis(2-methylacrylate)
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
Formula:
C₁₂H₁₈O₅ Peso molecolare: 242.27 g/mol Punto di ebollizione: 134°C Flash Pt: 140°C |
MDL Number:
MFCD00014931 CAS Number: 2358-84-1 EINECS: 219-099-9 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |