Stampa…
1,2-Dibromotetrafluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D1479-1G D1479-5G
TCIAD1479-1GEA 37 EUR
TCIAD1479-1G TCIAD1479-5G
1,2-Dibromotetrafluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1,2-Dibromotetrafluorobenzene
Formula: C₆Br₂F₄
Punto di ebollizione: 96°C
Punto di fusione: 16°C
Flash Pt: 99°C
MDL Number: MFCD00039209
CAS Number: 827-08-7
EINECS: 212-564-7
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %