Stampa…
sec-Butyl ether (DL and meso mixture) ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Di-sec-butyl Ether
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone
D1405-25ML D1405-5ML
TCIAD1405-25MLEA 134 EUR
TCIAD1405-25ML TCIAD1405-5ML
sec-Butyl ether (DL and meso mixture) ≥97.0% (by GC) stabilizzato
sec-Butyl ether (DL and meso mixture)
Formula: C₈H₁₈O
Peso molecolare: 130,23 g/mol
Punto di ebollizione: 121°C
Flash Pt: 26°C
MDL Number: MFCD00039921
CAS Number: 6863-58-7
EINECS: 229-961-6
UN: 1149
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)