Stampa…
cis-1,4-Diacetoxy-2-butene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: cis-2-Butene-1,4-diol Diacetate, (Z)-But-2-ene-1,4-diyl diacetate
D1358-25ML D1358-500ML
TCIAD1358-25MLEA 41 EUR
TCIAD1358-25ML TCIAD1358-500ML
cis-1,4-Diacetoxy-2-butene ≥95.0% (by GC)
cis-1,4-Diacetoxy-2-butene
Formula: C₈H₁₂O₄
Peso molecolare: 172.18 g/mol
Punto di ebollizione: 110°C
MDL Number: MFCD00059339
CAS Number: 25260-60-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %