Sodium trifluoroacetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Sodium 2,2,2-trifluoroacetate
Purity: 98%
CAS No.: 2923-18-4
Molecular Formula: CF3CO2Na
Formula Weight: 136.00
Melting Point: ca 207° dec.
Beilstein Reference: 3597949
Formula:
C₂F₃NaO₂ Punto di fusione: ∼ 207 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013217 CAS Number: 2923-18-4 EINECS: 220-879-6 |