Stampa…
2,4-Dimethyl-1-heptene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D1258-1ML D1258-5ML
TCIAD1258-1MLEA 33 EUR
TCIAD1258-1ML TCIAD1258-5ML
2,4-Dimethyl-1-heptene ≥98.0% (by GC)
2,4-Dimethyl-1-heptene
Formula: C₉H₁₈
Punto di ebollizione: 134°C
MDL Number: MFCD00059250
CAS Number: 19549-87-2
UN: 3295
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %