Diethyl diallylmalonate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₂₀O₄ Punto di ebollizione: 128°C |
MDL Number:
MFCD00009126 CAS Number: 3195-24-2 EINECS: 221-696-4 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |