Stampa…
2,4-Dimethyl-1,3-dioxane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
D0708-10ML D0708-25ML
TCIAD0708-10MLEA 76 EUR
TCIAD0708-10ML TCIAD0708-25ML
2,4-Dimethyl-1,3-dioxane ≥98.0% (by GC)
2,4-Dimethyl-1,3-dioxane
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Punto di ebollizione: 118°C
MDL Number: MFCD00023821
CAS Number: 766-20-1
EINECS: 212-162-1
UN: 2707
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %