Stampa…
Trisodium 2-(4-Sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate (SPADNS) 95,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: SPADNS, 2-(4-Sulphophenylazo)chromotropic acid trisodium salt, 4,5-Dihydroxy-3-(4-sulphophenylazo)-2,7-naphthalenedisulphonic acidtrisodium salt, 1,8-Dihydroxy-2-(4-sulphophenylazo)naphthalene-3,6-disulphonic acidtrisodium salt, Sulphanilic acid azochromotrope, 2-(p-sulphophenylazo)-1,8-Dihydroxy-3,6-Naphthalenedisulphonic acidtrisodium salt, Trisodium 1,8-Dihydroxy-2-(4-sulphophenylazo)naphthalene-3,6-disulphonate
D0604-25G D0604-5G
TCIAD0604-25GEA 200 EUR
TCIAD0604-25G TCIAD0604-5G
Trisodium 2-(4-Sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate (SPADNS) 95,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Trisodium 2-(4-Sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate (SPADNS)
Formula: C₁₆H₁₂N₂O₁₁S₃
Peso molecolare: 570.40 g/mol
MDL Number: MFCD00003952
CAS Number: 23647-14-5
EINECS: 245-803-9
Visualizza i codici
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Water 3.0 to 14.0 %
Sensitiveness to pass test