Stampa…
1,1'-[Oxybis(ethyleneoxy)]diethylene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Diethylene glycol divinyl ether, 1,1'-[Oxybis(ethyleneoxy)]diethene, 1,1'-(Oxybis(ethyleneoxy))diethylene, 1,1'-(Oxybis(ethyleneoxy))diethene, Diethyleneglycoldivinylether, (2-(2-Ethenyloxyethoxy)ethoxy)ethene
Stabilization: Stabilised with potassium hydroxide
D0498-25ML D0498-100ML
TCIAD0498-25MLEA 40 EUR
TCIAD0498-25ML TCIAD0498-100ML
1,1'-[Oxybis(ethyleneoxy)]diethylene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
1,1'-[Oxybis(ethyleneoxy)]diethylene
Formula: H₂CCHO(CH₂)₂O(CH₂)₂OCHCH₂
Peso molecolare: 158,2 g/mol
Punto di ebollizione: 197°C
Flash Pt: 71°C
MDL Number: MFCD00054610
CAS Number: 764-99-8
EINECS: 212-133-3
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %