Stampa…
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0298-25G D0298-500G
TCIAD0298-25GEA 27 EUR
TCIAD0298-25G TCIAD0298-500G
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol ≥98.0% (by GC)
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol
Formula: C₈H₁₉NO₂
Punto di ebollizione: 101°C
MDL Number: MFCD00020604
CAS Number: 140-82-9
EINECS: 205-436-7
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %