Argento dietilditiocarbamato ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 1470-61-7
Molecular Formula: C5H10AgNS2
Formula Weight: 256.14
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Yellow to pale brown
Melting Point: 172-175°
MDL No.: MFCD00004929
Formula:
(C₂H₅)₂NCSSAg Punto di fusione: 172…175 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004929 CAS Number: 1470-61-7 EINECS: 216-003-7 UN: 3077 ADR: 9,III |