Argento dietilditiocarbamato ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
419330100
419330250
419331000
ACRO419330100EA
101
EUR
ACRO419330100
ACRO419330250
ACRO419331000
Argento dietilditiocarbamato ACS
Argento dietilditiocarbammato
Formula:
(C₂H₅)₂NCSSAg Punto di fusione: 172…175 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004929 CAS Number: 1470-61-7 EINECS: 216-003-7 ADR: 9,III |
Appearance | Green to khaki Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (in Pyridine) Passes test |
Suitability | (absorbance < 0.1) Passes test (for As determination) |