Stampa…
Argento dietilditiocarbamato 99% per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N,N-Diethyldithiocarbamic acid silver salt, Diethyldithiocarbamic acid silver salt, DETC, (Diethyldithiocarbamato-S,S')silver
114290050 114290250 114291000
ACRO114290050EA 57 EUR
ACRO114290050 ACRO114290250 ACRO114291000
Argento dietilditiocarbamato 99% per analisi
Argento dietilditiocarbammato
Formula: (C₂H₅)₂NCSSAg
Peso molecolare: 256,14 g/mol
Punto di fusione: 172…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004929
CAS Number: 1470-61-7
EINECS: 216-003-7
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Green to khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.5% in pyridine) clear
Titration with NH4SCN ≥98.5 %