Stampa…
1,4-Cineole ≥93.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1-Isopropyl-4-methyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
C3652-100G C3652-25G
TCIAC3652-100GEA 108 EUR
TCIAC3652-100G TCIAC3652-25G
1,4-Cineole ≥93.0% (by GC)
1,4-Cineole
Formula: C₁₀H₁₈O
Peso molecolare: 154.25 g/mol
Punto di ebollizione: 173°C
Punto di fusione: –46°C
Flash Pt: 47°C
MDL Number: MFCD00209502
CAS Number: 470-67-7
EINECS: 207-428-9
UN: 1993
ADR: 3 III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %