(E)-Cinnamyl Benzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₆H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 335°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00475021 CAS Number: 50555-04-9 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 37.0 to 41.0 deg-C |