Stampa…
4-Chloro-1-butene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 4-Chlorobut-1-ene
C3611-5G C3611-25G
TCIAC3611-5GEA 46 EUR
TCIAC3611-5G TCIAC3611-25G
4-Chloro-1-butene ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-1-butene
Formula: C₄H₇Cl
Peso molecolare: 90,55 g/mol
Punto di ebollizione: 75°C
MDL Number: MFCD00039386
CAS Number: 927-73-1
EINECS: 213-160-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %