Stampa…

Chelerythrine chloride ≥97.0% (by HPLC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 1,2-Dimethoxy-12-methyl-[1,3]dioxolo[4',5':4,5]benzo[1,2-c]phenanthridin-12-ium chloride

C3584-25MG C3584-100MG
TCIAC3584-25MGEA 127 EUR
TCIAC3584-25MG TCIAC3584-100MG
Chelerythrine chloride ≥97.0% (by HPLC)
Chelerythrine chloride
Formula: C₂₁H₁₈ClNO₄
Peso molecolare: 383,828 g/mol
Punto di fusione: 195°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00060717
CAS Number: 3895-92-9
EINECS: 223-444-9

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Water max. 12.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR