Stampa…

CL-387785 ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI

C3575-100MG C3575-25MG
TCIAC3575-100MGEA 335 EUR
TCIAC3575-100MG TCIAC3575-25MG
CL-387785 ≥98.0% (by GC)
CL-387785
Formula: C₁₈H₁₃BrN₄O
Punto di fusione: 276°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD02179194
CAS Number: 194423-06-8

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR