Stampa…
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C3562-25G C3562-5G
TCIAC3562-25GEA 306 EUR
TCIAC3562-25G TCIAC3562-5G
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol ≥98.0% (by GC)
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
Formula: C₈H₉ClO
Punto di ebollizione: 114°C
MDL Number: MFCD00077692
CAS Number: 70111-05-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%