Stampa…
Carbammato di metile 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
269310010 269310050 269312500
ACRO269310010EA 119 EUR
ACRO269310010 ACRO269310050 ACRO269312500
Carbammato di metile 99%
Carbammato di metile
Formula: C₂H₅NO₂
Punto di ebollizione: 176…177 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 54…56 °C
Densità: 1,1361 g/cm³ (56 °C)
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007964
CAS Number: 598-55-0
EINECS: 209-939-2
Merck Index: 12,06115
Visualizza i codici
Appearance White Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥98.5 %