Stampa…

Ciclopirox olamine ≥98.0% (by HPLC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one 2-aminoethanol salt

C3545-1G C3545-5G
TCIAC3545-1GEA 53 EUR
TCIAC3545-1G TCIAC3545-5G
Ciclopirox olamine ≥98.0% (by HPLC)
Ciclopirox olamine
Formula: C₁₂H₁₇NO₂·C₂H₇NO
Peso molecolare: 268,3520 g/mol
Punto di fusione: 143°C
MDL Number: MFCD00078997
CAS Number: 41621-49-2
EINECS: 255-464-9
Merck Index: 14,02266

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR