Stampa…

7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

C3541-1G C3541-5G
TCIAC3541-1GEA 58 EUR
TCIAC3541-1G TCIAC3541-5G
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine ≥98.0% (by GC)
7-Chlorothieno[3,2-b]pyridine
Formula: C₇H₄ClNS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08448161
CAS Number: 69627-03-8

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR