Stampa…
5-ROX ≥95.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 5-ROX, 5-Carboxy-X-rhodamine
C3538-10MG C3538-50MG
TCIAC3538-10MGEA 88 EUR
TCIAC3538-10MG TCIAC3538-50MG
5-ROX ≥95.0% (by HPLC)
5-ROX
Formula: C₃₃H₃₀N₂O₅
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD28355897
CAS Number: 216699-35-3
Visualizza i codici
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%