Stampa…
1-Cloro-2-propanolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 1-Chloropropan-2-ol, Propylene chlorohydrin, Chloropropanol
C3533-1G C3533-5G
TCIAC3533-1GEA 55 EUR
TCIAC3533-1G TCIAC3533-5G
1-Cloro-2-propanolo ≥98.0% (by GC)
1-Cloro-2-propanolo
Formula: C₃H₇ClO
Peso molecolare: 94.54 g/mol
Punto di ebollizione: 132°C
Flash Pt: 52°C
MDL Number: MFCD00004530
CAS Number: 127-00-4
UN: 2611
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,07851
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %