Stampa…
3-(4'-Chlorophenyl)propanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Chlorophenyl)propan-1-ol
C3527-1G C3527-5G
TCIAC3527-1GEA 36 EUR
TCIAC3527-1G TCIAC3527-5G
3-(4'-Chlorophenyl)propanol ≥98.0% (by GC)
3-(4'-Chlorophenyl)propanol
Formula: C₉H₁₁ClO
Peso molecolare: 170,64 g/mol
Punto di ebollizione: 114°C
MDL Number: MFCD00831102
CAS Number: 6282-88-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %