Stampa…
1-(2-Chloroethoxy)-4-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C3523-1G C3523-5G
TCIAC3523-1GEA 52 EUR
TCIAC3523-1G TCIAC3523-5G
1-(2-Chloroethoxy)-4-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
1-(2-Chloroethoxy)-4-nitrobenzene
Formula: C₈H₈ClNO₃
Peso molecolare: 201,6100 g/mol
Punto di ebollizione: 206°C
MDL Number: MFCD00674505
CAS Number: 3383-72-0
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C