Stampa…
5-Chlorobenzoxazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C3509-5G C3509-25G
TCIAC3509-5GEA 43 EUR
TCIAC3509-5G TCIAC3509-25G
5-Chlorobenzoxazole ≥98.0% (by GC)
5-Chlorobenzoxazole
Formula: C₇H₄ClNO
Peso molecolare: 153,57 g/mol
Punto di ebollizione: 114°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00216939
CAS Number: 17200-29-2
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %