Stampa…
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-(5,6,6-Trimethyl-2-norbornyl)-cyclohexanol, isobornylcyclohexanol, 2-Chloro-4-formyltoluene
C3499-1G C3499-5G
TCIAC3499-1GEA 29 EUR
TCIAC3499-1G TCIAC3499-5G
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO
Peso molecolare: 154,593 g/mol
Punto di ebollizione: 232°C
Punto di fusione: 30°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06411284
CAS Number: 3411-03-8
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %