Stampa…
2-Chloroquinoxaline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C3492-1G C3492-5G
TCIAC3492-1GEA 36 EUR
TCIAC3492-1G TCIAC3492-5G
2-Chloroquinoxaline ≥98.0% (by GC)
2-Chloroquinoxaline
Formula: C₈H₅ClN₂
Punto di ebollizione: 100°C
MDL Number: MFCD00043907
CAS Number: 1448-87-9
EINECS: 215-905-8
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C