Uretano ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Pericolo
|
Synonyms:
Carbammato di etile, Etile carbammato
C0028-25G
C0028-500G
C0028-100G
TCIAC0028-25GEA
16
EUR
TCIAC0028-25G
TCIAC0028-500G
TCIAC0028-100G
Uretano ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Uretano
Formula:
C₃H₇NO₂ Peso molecolare: 89,09 g/mol Punto di ebollizione: 182 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 48…50 °C Densità: 1,11 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 92 °C |
MDL Number:
MFCD00007966 CAS Number: 51-79-6 EINECS: 200-123-1 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,09874 |
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 48.0 to 51.0 deg-C |
pH | 5.0 to 7.0 (50g/L, 25.0 deg-C) |